Learn More
Solution de monoéthanolamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
51.20€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS | 141-43-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 61.08 |
Numéro MDL | MFCD00008183 |
Clé InChI | HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 700 |
ChEBI | CHEBI:16000 |
Nom IUPAC | 2-aminoéthanol |
SMILES | NCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12912155
|
Fisher Chemical
A 028 100 |
100 mL | Flacon |
51.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12922155
|
Fisher Chemical
A 028 250 |
250 mL | Flacon |
73.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12932155
|
Fisher Chemical
A 028 500 |
500 mL | Flacon |
107.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
141-43-5 | |
61.08 | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:16000 | |
NCCO |
C2H7NO | |
MFCD00008183 | |
700 | |
2-aminoéthanol |
Spécification
Monoethanolamine | |
141-43-5 | |
C2H7NO | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminoéthanol | |
700 | |
H2O |
1g/L | |
Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique | |
MFCD00008183 | |
NCCO | |
61.08 | |
CHEBI:16000 | |
Liquid |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois.(12 mois après l’ouverture)