Learn More
Acide molybdique, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, ≥ 85,0 % de base MoO3
84.67€ - 330.76€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-91-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H2MoO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.96 |
Numéro MDL | MFCD00036287 |
Clé InChI | VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 |
CID PubChem | 82208 |
ChEBI | CHEBI:25371 |
Nom IUPAC | dioxomolybdenumdiol |
SMILES | O[Mo](O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15672300
|
Honeywell-Fluka
232084-100G |
100 g |
84.67€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15682300
|
Honeywell-Fluka
232084-500G |
500 g |
330.76€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7782-91-4 | |
161.96 | |
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L | |
82208 | |
dioxomolybdenumdiol |
H2MoO4 | |
MFCD00036287 | |
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 | |
CHEBI:25371 | |
O[Mo](O)(=O)=O |
Spécification
Molybdic Acid | |
H2MoO4 | |
NONH for all modes of transport | |
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L | |
dioxomolybdenumdiol | |
82208 | |
≥85% (MoO3 basis) | |
3.1g/mL at 25°C; Vapor Density: 6.2 (vs air) |
7782-91-4 | |
MFCD00036287 | |
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 | |
O[Mo](O)(=O)=O | |
161.96 | |
CHEBI:25371 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
P261-P305 + P351 + P338
H319-H335-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-970-5