Learn More
Acide molybdique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
67.10€ - 763.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-91-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H2MoO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.96 |
Numéro MDL | MFCD00036287 |
Clé InChI | VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 |
CID PubChem | 82208 |
ChEBI | CHEBI:25371 |
Nom IUPAC | Dihydroxy(dioxo)molybdène |
SMILES | O[Mo](O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10200041
|
Thermo Scientific Acros
423981000 |
100 g | Flacon en plastique |
67.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10197700
|
Thermo Scientific Acros
423985000 |
500 g | Flacon en plastique |
232.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13418578
|
Thermo Scientific Acros
423980025 |
2.5 kg | Flacon en plastique | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7782-91-4 | |
161.96 | |
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L | |
82208 | |
Dihydroxy(dioxo)molybdène |
H2MoO4 | |
MFCD00036287 | |
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 | |
CHEBI:25371 | |
O[Mo](O)(=O)=O |
Spécification
Molybdic acid | |
7782-91-4 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
MFCD00036287 | |
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 | |
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L | |
Dihydroxy(dioxo)molybdène | |
82208 | |
161.96 | |
Réactif ACS | |
3.1000g/mL |
For Analysis ACS | |
Blanc | |
H2MoO4 | |
15,6326 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh, h2so4 and fixed alkalies | |
O[Mo](O)(=O)=O | |
161.96 | |
CHEBI:25371 | |
≥85.0% (MoO3) | |
3.1 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-970-5
- ''Molybdic acid''
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only