Learn More
Fil de molybdène, plaqué or, 0,025 mm (0,001 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388598
Click to view available options
Quantité:
10 m
5 m
Microélectronique, haute température
Microelectronics, high temperature
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum wire, gold plated
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 m
Pourcentage de pureté 99.95%
Poids ≈0.005g/m (Mo only), 3 to 5 wt% Au plating
Forme Câble