Learn More
Fil de molybdène, 1,14 mm (0,045 po) de diamètre, recuit, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
173.87€ - 580.89€
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15466695
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045054.G5
5 m
173.87€
5m
15476695
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045054.G6
10 m
289.44€
10m
15486695
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045054.G9
25 m
580.89€
25m
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7439-98-7
95.95
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
molybdène
Mo
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CHEBI:28685
[Mo]
Spécification
Molybdenum wire
7439-98-7
Mo
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
[Mo]
95.95
CHEBI:28685
≈10.5g/m
1.14mm (0.045 in.) dia., Annealed
(Base des métaux)
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdène
23932
99.9%
Câble
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante