Learn More
Fil de molybdène, 0,025 mm (0,001 po) de diamètre, dur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15486575
Click to view available options
Quantité:
250 m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum wire
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard
CAS 7439-98-7
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Mo
Numéro MDL MFCD00003465
Quantité 250 m
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mo]
Nom IUPAC molybdène
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Pourcentage de pureté 99.95%
Poids ≈0.005g/m
Forme Câble