Learn More
Oxyde de molybdène (VI), Puratronic™, 99,998 % (base de métaux excepté le W), W 300 ppm max, Thermo Scientific Chemicals
192.00€ - 554.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-27-5 |
---|---|
Formule moléculaire | MoO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.95 |
Numéro MDL | MFCD00003469 |
Clé InChI | JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide |
CID PubChem | 14802 |
ChEBI | CHEBI:30627 |
Nom IUPAC | trioxomolybdenum |
SMILES | O=[Mo](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010812.14 |
25 g |
192.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010812.22 |
100 g |
554.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Its chief application is as an oxidation catalyst and as a raw material for the production of molybdenum metal. It is a Precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors. Molybdenum trioxide has also been suggested as a potential anti-microbial agent, e.g., in polymers. In contact with water, it forms H+ ions that can kill bacteria effectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1313-27-5 | |
143.95 | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
14802 | |
trioxomolybdenum |
MoO3 | |
MFCD00003469 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
CHEBI:30627 | |
O=[Mo](=O)=O |
Spécification
1155°C (sublimation) | |
795°C | |
Blanc à gris | |
(Base des métaux à l‘exclusion de W), W 300 ppm max. | |
MFCD00003469 | |
14,6239 | |
Soluble at 0.490g/1000 cc water @ 28°C. Soluble in concentrated mineral acids. | |
O=[Mo](=O)=O | |
143.95 | |
CHEBI:30627 | |
99.998% | |
Odorless |
Molybdenum(VI) oxide | |
1313-27-5 | |
Poudre | |
MoO3 | |
UN3288 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
trioxomolybdenum | |
14802 | |
143.94 | |
Puratronic™ | |
4.692 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H351-H319-H335
Mortel en cas d’ingestion.
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H335-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-204-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4725000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only