Learn More
Oxyde de molybdène (VI), ACS, 99,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
55.50€ - 167.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-27-5 |
---|---|
Formule moléculaire | MoO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.95 |
Numéro MDL | MFCD00003469 |
Clé InChI | JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide |
CID PubChem | 14802 |
ChEBI | CHEBI:30627 |
Nom IUPAC | trioxomolybdenum |
SMILES | O=[Mo](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036687.22 |
100 g |
55.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036687.36 |
500 g |
167.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable oxide for electrochromic applications and used as a catalyst in oil industr. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties, has been widely investigated as smart materials for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Source de composés de molybdène, en agriculture, en chimie analytique, en tant qu’inhibiteur de corrosion, dans les glaçures, les émaux et les pigments en céramique, en tant que catalyseur
Identifiants chimiques
1313-27-5 | |
143.95 | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
14802 | |
trioxomolybdenum |
MoO3 | |
MFCD00003469 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
CHEBI:30627 | |
O=[Mo](=O)=O |
Spécification
1155°C (sublimation) | |
795°C | |
1313-27-5 | |
Poudre | |
MoO3 | |
UN3288 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
trioxomolybdenum | |
14802 | |
143.94 | |
ACS | |
4.692 g/mL |
Molybdenum(VI) oxide | |
For analysis ACS | |
Blanc à gris | |
99.5% | |
MFCD00003469 | |
14,6239 | |
Slightly soluble in water; Soluble in concentrated mineral acids,alkali hydroxide solutions. | |
O=[Mo](=O)=O | |
143.95 | |
CHEBI:30627 | |
≤99.5% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H351-H319-H335
Mortel en cas d’ingestion.
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H335-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-204-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4725000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only