Learn More
Oxyde de molybdène(VI), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11994151
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-27-5
Formule moléculaire MoO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.95
Numéro MDL MFCD00003469
Clé InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
CID PubChem 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nom IUPAC trioxomolybdène
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1155.0°C
Nom chimique ou matériau Molybdenum(VI) oxide
Point de fusion 795.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Vert-jaune
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Formule linéaire MoO3
Fieser 04,203; 13,279; 16,227
Merck Index 15, 6325
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. mineral acids, sol. of alkali, hydroxides and ammonia, soluble in potassium bitartrate
Poids de la formule 143.94
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Molybdenum(VI) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.