Learn More
Oxyde de molybdène(VI), 99,5 %, Honeywell™ Fluka™
Puriss. p.a., 99,5 %
110.97€ - 418.70€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-27-5 |
---|---|
Formule moléculaire | MoO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.95 |
Numéro MDL | MFCD00003469 |
Clé InChI | JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide |
CID PubChem | 14802 |
ChEBI | CHEBI:30627 |
Nom IUPAC | trioxomolybdenum |
SMILES | O=[Mo](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15676740
|
Honeywell-Fluka
69850-100G |
100 g | Flacon poly |
110.97€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15686740
|
Honeywell-Fluka
69850-500G |
500 g | Flacon poly |
418.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
1313-27-5 | |
143.95 | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
14802 | |
trioxomolybdenum |
MoO3 | |
MFCD00003469 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
CHEBI:30627 | |
O=[Mo](=O)=O |
Spécification
Molybdenum(VI) oxide | |
1313-27-5 | |
Powder | |
MoO3 | |
NONH for all modes of transport | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
trioxomolybdenum | |
14802 | |
143.94g/mol | |
Odorless |
795°C | |
Blanc à jaune | |
MoO3 | |
MFCD00003469 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
O=[Mo](=O)=O | |
143.95 | |
CHEBI:30627 | |
99.5% | |
4.70g/cm3 |
Sécurité et traitement
P261-P281-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : 215-204-7