Learn More
Oxyde de molybdène(VI), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
28.94€ - 255.27€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-27-5 |
---|---|
Formule moléculaire | MoO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.95 |
Numéro MDL | MFCD00003469 |
Clé InChI | JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide |
CID PubChem | 14802 |
ChEBI | CHEBI:30627 |
Nom IUPAC | trioxomolybdène |
SMILES | O=[Mo](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11479083
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11159.18 |
50 g |
28.94€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489083
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11159.30 |
250 g |
89.55€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469083
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11159.0B |
1000 g |
255.27€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable oxide for electrochromic applications and used as a catalyst in the oil industry. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties, has been widely investigated as smart materials for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’oxyde de molybdène(VI) est un oxyde très prometteur et stable pour les applications électrochromiques. Il est utilisé comme catalyseur dans l’industrie pétrolière. Il est également utilisé pour fabriquer du molybdène métallique. Il possède un semi-conducteur de type à large bande avec des propriétés électrochromiques, thermochromiques et photochromiques distinctives. Il a été largement étudié en tant que matériau intelligent pour les capteurs de catalyse, les lubrifiants, la batterie au lithium, les cellules solaires organiques et les matériaux d’affichage.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans les acides minéraux concentrés et les solutions d’hydroxyde alcalin.
Remarques
Il ne réagit pas avec les acides autres que l’acide sulfurique concentré et l’acide fluorhydrique.
Identifiants chimiques
1313-27-5 | |
143.95 | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
14802 | |
trioxomolybdène |
MoO3 | |
MFCD00003469 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
CHEBI:30627 | |
O=[Mo](=O)=O |
Spécification
1155°C (sublimation) | |
795°C | |
MoO3 | |
UN3288 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
trioxomolybdène | |
14802 | |
143.94 | |
Odorless |
Molybdenum (VI) oxide | |
1313-27-5 | |
MFCD00003469 | |
14,6239 | |
Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids and alkali hydroxide solutions. | |
O=[Mo](=O)=O | |
143.95 | |
CHEBI:30627 | |
99.5% | |
4.692 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H351-H319-H335
Mortel en cas d’ingestion.
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H335-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-204-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4725000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Molybdenum(VI) oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Molybdenum trioxide