Learn More
Fluorure de molybdène(VI), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15421097
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Vérin de soupape CGA 330
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés dans un cylindre avec valve unidirectionnel CGA 330
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 37°C
Nom chimique ou matériau Molybdenum(VI) fluoride
Point de fusion 17°C
CAS 7783-77-9
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 50 g
Formule moléculaire F6Mo
Formule linéaire MoF6
Numéro MDL MFCD00014220
Numéro UN UN3289
Merck Index 14,6237
Synonyme molybdenum hexafluoride, molybdenum fluoride mof6 , oc-6-11, molybdenum fluoride mof6, unii-zlt5j123w3, mof6, molybdenum vi fluoride, molybdenum 6+ fluoride, acmc-1bii8
Informations sur la solubilité Miscible with saturated hydrocarbons,chlorinated and fluorinated hydrocarbons.
Clé InChI RLCOZMCCEKDUPY-UHFFFAOYSA-H
SMILES F[Mo](F)(F)(F)(F)F
Nom IUPAC Hexafluoromolybdène
Poids moléculaire (g/mol) 209.94
CID PubChem 82219
ChEBI CHEBI:30708
Poids de la formule 209.93
Conditionnement Vérin de soupape CGA 330
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.3 g/mL