Learn More
Chlorure de molybdène(V), 99,6 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
33.57€ - 1674.33€
Identifiants chimiques
CAS 10241-05-1
Formule moléculaire Cl5Mo
Poids moléculaire (g/mol) 273.20
Numéro MDL MFCD00003467
Clé InChI GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Synonyme molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
CID PubChem 61497
ChEBI CHEBI:30635
Nom IUPAC pentachloromolybdène
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11361878
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011832.06
5 g
33.57€
5g
11391878
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011832.18
50 g
156.78€
50g
11371878
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011832.30
250 g
562.80€
250g
11381878
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011832.A1
1 kg
1674.33€
1kg
Description
Description
Molybdenum pentachloride is employed as a brazing and soldering flux for monel, tungsten alloys and copper. It has been proven to be an efficient catalyst for the chlorination of aromatic rings and oxidative coupling reactions. It is a strong oxidizing agent. In the Friedel-Craft reaction, molybdenum pentachloride is used as a good lewis acid. Molybdenum pentachloride is used to prepare molybdenum by vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10241-05-1
273.20
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
61497
pentachloromolybdène
Cl5Mo
MFCD00003467
molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
CHEBI:30635
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Spécification
Molybdenum(V) chloride
10241-05-1
Cristalline
Cl5Mo
molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
pentachloromolybdène
61497
273.24
Moisture sensitive
2.3 hPa (2mm Hg) at 25°C
194°C
Blanc à gris
99.6% (metals basis)
MFCD00003467
Soluble in dry ether,dry alcohol,organic solvents and chlorinated solvents.
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
273.20
CHEBI:30635
Pungent
Black crystals
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-575-3
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4690000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Molybdenum(V) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Molybdenum pentachloride