Learn More
Cible de pulvérisation de siliciure de molybdène, dia. 76,2 mm (3,0 po) x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur 99,5 % (à base de métaux)
Code produit. 15424845
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum silicide sputtering target
Couleur Gris
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 12136-78-6
Point de fusion 1870°C to 2030°C
Densité 6.31 g/mL
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire MoSi2
Numéro MDL MFCD00151535
Quantité 1 Ea.
Synonyme molybdenum disilicide, molybdenum silicide, ms silicide, molybdenum-silicide, molybdenum silicide, mo5si3, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
Clé InChI YXTPWUNVHCYOSP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]=[Mo]=[Si]
Nom IUPAC bis($l^{2}-silanylidène)molybdène
Poids moléculaire (g/mol) 152.12
CID PubChem 6336985
Poids de la formule 152.13
Pourcentage de pureté 99.5%