Learn More
Plaque de molybdène, 12,5 mm (0,492 po) d’épaisseur, 99,95 % (base métal), Thermo Scientific™
Code produit. 11376757
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
50 x 200 mm
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum plate
Note relative au nom 12.5mm (0.492 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 x 200 mm
Pourcentage de pureté 99.95%
Poids ≈319g/50x50mm
Forme Plaque