Learn More
Solution étalon de plasma de molybdène, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
65.50€ - 199.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-98-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Mo |
Poids moléculaire (g/mol) | 95.95 |
Numéro MDL | MFCD00003465 |
Clé InChI | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23932 |
ChEBI | CHEBI:28685 |
Nom IUPAC | molybdène |
SMILES | [Mo] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038719.AD |
50 mL |
65.50€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038719.AE |
100 mL |
82.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430171
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038719.AP |
500 mL | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-98-7 | |
95.95 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:28685 | |
[Mo] |
Mo | |
MFCD00003465 | |
23932 | |
molybdène |
Spécification
Molybdenum | |
7439-98-7 | |
Mo | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
molybdène | |
23932 | |
Liquide |
plasma standard solution, Mo 1000μg/mL | |
Incolore | |
MFCD00003465 | |
[Mo] | |
95.95 | |
CHEBI:28685 |
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only