Learn More
Sulfure de molybdène(IV), 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
33.40€ - 309.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1317-33-5 |
---|---|
Formule moléculaire | MoS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.07 |
Numéro MDL | MFCD00003470 |
Clé InChI | CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z |
CID PubChem | 14823 |
ChEBI | CHEBI:30704 |
SMILES | S=[Mo]=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041827.14 |
25 g |
33.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041827.22 |
100 g |
90.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041827.36 |
500 g |
309.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Molybdenum(IV) sulfide is used as a catalyst in the electrolysis of water. It is employed as a cocatalyst for desulfurization in petrochemistry especially hydrodesulfurization. It is also used as a component of photoelectrochemical and microelectronics applications. Further, it is useful as a filament material in many electrical applications. It finds application as a lubricant in aircraft engines. Polymers consisting of molybdenum(IV) sulfide such as nylon, teflon and vespel posses improved strength and reduced friction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1317-33-5 | |
160.07 | |
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N | |
14823 | |
S=[Mo]=S |
MoS2 | |
MFCD00003470 | |
molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z | |
CHEBI:30704 |
Spécification
Molybdenum(IV) sulfide | |
1317-33-5 | |
Poudre | |
MoS2 | |
molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z | |
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N | |
Bis(sulfanyllidène)molybdène | |
14823 | |
160.08 | |
Black powder |
1185°C | |
Noir | |
99% (metals basis) | |
MFCD00003470 | |
Soluble in hot sulfuric acid,and aquaregia. Insoluble in water,concentrated sulfuric acid and dilute acid. | |
S=[Mo]=S | |
160.07 | |
CHEBI:30704 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.
P261-P271-P304+P340-P312
H332
missing translation for 'einecsNumber' : 215-263-9
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4697000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only