Learn More
Séléniure de molybdène(IV), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302208
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Molybdenum(IV) selenide is used in transistors and photodetectors. It is also used as a solid lubricant. Further, it is used in piezoelectric and solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12058-18-3
Formule moléculaire MoSe2
Poids moléculaire (g/mol) 253.892
Numéro MDL MFCD00014216
Clé InChI MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum diselenide, molybdenum selenide, molybdenum iv selenide, diselanylidenemolybdenum, bis selanylidene molybdenum, molybdenum diselenide, crystal, molybdenum iv selenide trace metals basis 5g
CID PubChem 82894
Nom IUPAC bis(sélanylidène)molybdène
SMILES [Se]=[Mo]=[Se]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum(IV) selenide
Point de fusion >1200°C
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 253.87
Odeur Odorless
Aspect Dark gray powder
Densité 6g/cm3