Learn More
Toile en molybdène, maille 40 tissée à partir d’un fil de 0,13 mm (0,005 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15497265
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum gauze
Note relative au nom 40 mesh woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire
Quantité 300 x 300 mm
Dimensions de la maille 40 Mesh
Forme Toile métallique