Learn More
Toile en molybdène, maille 40 tissée à partir d’un fil de 0,13 mm (0,005 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molybdenum gauze |
Note relative au nom | 40 mesh woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire |
Quantité | 75 x 75 mm |
Dimensions de la maille | 40 Mesh |
Forme | Toile métallique |