Learn More
Molybdène, solution étalon AAS, Specpure™, Mo 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
43.92€ - 89.24€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00003465
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11338657
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035764.AE
100 mL
43.92€
100mL
11405070
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035764.AP
500 mL
89.24€
500mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00003465
Spécification
Molybdenum AAS standard solution
Mo 1000μg/mL
UN3264
Liquide
Mo in 5% HNO3/tr. HF
MFCD00003465
Specpure™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H314-H318-H332
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante