Learn More
Tamis moléculaires 4 A, 8à 12 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15214674
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70955-01-0
Formule moléculaire C20H25FN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 440.42
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 73906282
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 4A
Couleur Beige
Note relative au nom 8 to 12 mesh
Poids volumétrique 680 to 760g/L
Conditionnement Tambour en fibre
Eau résiduelle 1.5% max.
Adsorption de l’eau 20% min.
Quantité 25 kg
Forme physique Billes
Nom IUPAC acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque