Learn More
Tamis moléculaires, 4A, microbilles de 3-5mm (0,12-0,20po), Thermo Scientific Chemicals
44.72€ - 426.12€
Identifiants chimiques
CAS | 70955-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H25FN2O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 440.42 |
Numéro MDL | MFCD00131613 |
Clé InChI | FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N |
CID PubChem | 73906282 |
Nom IUPAC | acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque |
SMILES | COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377455
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05466.30 |
250 g |
44.72€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387455
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05466.0B |
1000 g | N/A | ||||||
11449820
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05466.0I |
5000 g |
426.12€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Molecular sieves, 4A, 3-5 mm (0.12-0.20in) beads are useful in general gas drying applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
70955-01-0 | |
440.42 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
73906282 | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Spécification
Molecular sieves, 4A | |
Hygroscopic | |
C20H25FN2O8 | |
Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone. | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC | |
440.42 |
3 to 5mm (0.12 to 0.20 in) beads | |
70955-01-0 | |
MFCD00131613 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque | |
73906282 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante