Learn More
Tamis moléculaires, 4Å, 8 à 12 mailles, Honeywell Fluka™
Billes, 8 à 12 mailles
47.40€ - 749.01€
Identifiants chimiques
CAS | 70955-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H25FN2O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 440.42 |
Numéro MDL | MFCD00131613 |
Clé InChI | FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N |
CID PubChem | 73906282 |
Nom IUPAC | Molecular sieves |
SMILES | COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15641850
|
Honeywell-Fluka
208604-250G |
250 g | N/A | ||||||
15631850
|
Honeywell-Fluka
208604-1KG |
1 kg |
215.76€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15651850
|
Honeywell-Fluka
208604-5KG |
5 kg |
749.01€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
70955-01-0 | |
440.42 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
Molecular sieves |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
73906282 | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Spécification
Molecular Sieves, 4 Å | |
70955-01-0 | |
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O | |
NONH for all modes of transport | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC | |
440.42 |
8 to 12mesh | |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
Molecular sieves | |
73906282 |
Sécurité et traitement
P261-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335