Learn More
Tamis moléculaires, 3A, poudre, Honeywell™ Fluka™
Poudre
43.23€ - 133.87€
Identifiants chimiques
CAS | 308080-99-1 |
---|---|
Formule moléculaire | AlNaO6Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.135 |
Numéro MDL | MFCD00131613 |
Clé InChI | URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 19758701 |
SMILES | [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
308080-99-1 | |
202.135 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
19758701 |
Spécification
Molecular sieves, 3Å | |
>2g/cm3 | |
3Å | |
Poudre | |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane | |
19758701 |
Blanc | |
Flacon poly | |
308080-99-1 | |
>400°C | |
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O | |
NONH for all modes of transport | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] | |
202.135 |