Learn More
Tamis moléculaires, 3Å, 4 à 8 mailles, Honeywell Fluka™
Billes, 4 à 8 mailles
255.10€ - 795.24€
Identifiants chimiques
CAS | 308080-99-1 |
---|---|
Formule moléculaire | AlNaO6Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.135 |
Numéro MDL | MFCD00131613 |
Clé InChI | URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 19758701 |
Nom IUPAC | aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane |
SMILES | [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15661840
|
Honeywell-Fluka
208574-1KG |
1 kg |
255.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15671840
|
Honeywell-Fluka
208574-5KG |
5 kg |
795.24€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
308080-99-1 | |
202.135 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
19758701 | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
Spécification
Molecular Sieves, 3 Å | |
308080-99-1 | |
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O | |
NONH for all modes of transport | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] | |
202.135 |
4 to 8mesh | |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane | |
19758701 |