Learn More
Tamis moléculaires, 13X, poudre, Thermo Scientific Chemicals
33.77€ - 276.38€
Identifiants chimiques
CAS | 63231-69-6 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00131613 |
Nom IUPAC | Molecular sieves 13X |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11424203
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10378.30 |
250 g |
33.77€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414203
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10378.0B |
1000 g |
87.44€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434203
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10378.0I |
5000 g |
276.38€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
They are used as catalyze carrier, co adsorption of CO2 and H2O and H2O, H2O and H2S, as desiccant for medical and air compressor systems. They are normally used in gas phase and liquid phase applications. It finds its a major applications in commercial gas drying, air plant feed purification (simultaneous H2O and CO2 removal) and liquid hydrocarbon/natural gas sweetening (H2S and mercaptan removal).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
63231-69-6 | |
MFCD00131613 | |
Molecular sieves 13X |
Spécification
Molecular sieves 13X | |
63231-69-6 | |
MFCD00131613 | |
Molecular sieves 13X |
Hygroscopic | |
Poudre | |
Insoluble in water. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante