Learn More
Tamis moléculaires, 13X, Granulés, Dia. : 1,6mm, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Tambour avec revêtement intérieur
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molecular sieves, 13X |
Conditionnement | Flacon poly |
Granulométrie | Dia.: 1.6mm |
Quantité | 1 kg |
Forme physique | Granulés |
Formule linéaire | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |