Learn More
Invitrogen™ Zymosan A S. cerevisiae BioParticles™, unlabeled
Les produits non fluorescents sont utiles dans les dosages de phagocytose, à la fois comme contrôles et pour le marquage personnalisé avec des colorants réactifs
Marque: Invitrogen™ Z2849
119.33 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- Marquage (Ex/Em) : Non marqué
- Particule : Zymosan (S. cerevisiae)
- Fourni sous forme de poudres lyophilisées
- Environ 3 x 108 particulesS. aureus par mg de solide et environ 2 x 107 particules de zymosan par mg de solide
- Les conjugués peuvent être reconstitués dans le tampon de choix pour une utilisation dans les dosages de phagocytose
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, cytométrie en flux, endocytose, exocytose et phagocytose, cytométrie en flux des processus cellulaires, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, homéostasie et signalisation ioniques, détection de pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C). | |
Microscope à fluorescence | |
Non conjugué(e) | |
BioParticles™ | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Conjugué Bioparticule | |
Solide | |
100 mg | |
S. cerevisiae |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.