Learn More
Invitrogen™ X-Rhod-1, AM, cell permeant - Special Packaging
Indicateurs marqués au calcium qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison au Ca2+
Marque:  Invitrogen™ X14210
481.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11500896
  • 634.00€ / 500µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Utilisations dans de nombreuses études de signalisation du calcium, y compris la mesure du Ca2+ dans les cellules et les tissus
  • Les cellules peuvent être chargées d’esters AM de ces indicateurs de calcium en ajoutant l’indicateur dissous directement aux boîtes de culture contenant les cellules cultivées
  • Le signal de fluorescence provenant de ces cellules est généralement mesuré par microscopie à fluorescence
  • Hausse de la fluorescence lors de la liaison du Ca2+ avec un faible décalage en longueur d’onde
  • Qui plus est, ces indicateurs BAPTA lient plusieurs cations de métaux lourds (par ex., Mn2+, Zn2+, Pb2+) avec une affinité nettement supérieure à Ca2+
  • Les perturbations des mesures du calcium, causées par la présence de ces ions, peuvent être contrôlées à l’aide du chélateur sélectif de métaux lourds
  • Marquage (Ex/Em de Ca2+–forme liée) : X-rhod-1 (580/602 nm)
  • L’intensité de la fluorescence augmente lors de la liaison du Ca2+ : >100 fois
  • Kd pour Ca2+ en l’absence de Mg2+, dans le tampon : environ 700 nM
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Viabilité et prolifération cellulaires
Colorant
10 x 50 μg
Fluorescence
Microscope à fluorescence
Fluorescent à base de colorants
Température ambiante