Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ Cytotoxicity Assay Kit (G6PD Release Assay)
Détection à partir de seulement 500 cellules.
Marque:  Invitrogen™ V23111
608.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10666523
  • 800.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Dans le kit de dosage de cytotoxicité Vybrant™, les cellules endommagées et mourantes libèrent du glucose 6-phosphate déshydrogénase dans le milieu environnant. Le glucose 6-phosphate déshydrogénase est détecté par un processus enzymatique qui provoque la réduction de la résazurine en résorufine fluorescente rouge. Ce dosage, capable de détecter au moins 500 cellules, est plus sensible que les dosages à libération de LDH.
Analyse cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité, prolifération et fonctions des cellules
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Kit de dosage de cytotoxicité (dosage de libération G6PD)
Coloration
Plaque 96 puits
1 kit
Fluorescence
Lecteur de microplaques
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
CyQUANT™
Température ambiante
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2925584 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/07/2024 Catalog NumberV23111
Numéro de lot2841820 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2024 Catalog NumberV23111
Numéro de lot2831041 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2023 Catalog NumberV23111
Numéro de lot2659257 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog NumberV23111
Numéro de lot2585783 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2023 Catalog NumberV23111
Nom du produit
Invitrogen™ CyQUANT™ Cytotoxicity Assay Kit (G6PD Release Assay) > 1 kit