Learn More
Invitrogen™ Vancomycine, conjugué BODIPY™ FL (vancomycine BODIPY™ FL)
Vert fluorescent
Marque:  Invitrogen™ V34850
221.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11520826
  • 292.00€ / 100µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La vancomycine BODIPY™ FL contient un seul colorant BODIPY™ par molécule de vancoyomycine. Il s’agit d’un analogue vert fluorescent de cet antibiotique important, qui est actif contre les bactéries à Gram positif, y compris les entérocoques. Bien que son activité biologique n’ait pas été signalée, elle peut être utile pour détecter les sites de liaison et le transport de la vancomycine, pour les dosages de polarisation par fluorescence et pour l’étude et la détection des entérocoques résistants à la vancomycine.
Analyse des bactéries, études de liaison des antibiotiques, analyse cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, analyse microbiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Specifications
100 μg
BODIPY™
C80H88BF2Cl2N11O25
Antibiotique
1723.35
Température ambiante
Colorants BODIPY
Solide
504/511 nm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates