Learn More
Invitrogen™ Valinomycin
Couramment utilisé comme agent pour induire l’apoptose et capable d’étalonner les réactions potentiométriques dans des expériences sur membrane impliquant des colorants sensibles au potentiel
Marque: Invitrogen™ V1644
130.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- La valinomycine est une molécule naturelle et soluble dans les lipides (Mr = environ 1110) qui lie les ions potassium et facilite leur transfert entre les bicouches lipidiques (c’est-à-dire, il constitue un ionophore)
- Molécule macrocyclique formée à partir de 12 acides aminés et esters en alternance, synthétisée par des Streptomyces spécifiques
- Présente une sélectivité 10 000 fois supérieure pour K+ sur Na+
- La valinomycine est un antibiotique puissant
- Ionophore sélectif de K+
- Charge neutre
- Soluble dans l’éthanol, le DMSO, etc., mais insoluble dans l’eau
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques, détection du sodium et du potassium
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Ionophore | |
Température ambiante |
Valinomycine | |
25 mg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.