Learn More
Invitrogen™ Transferrin From Human Serum, Texas Red™ Conjugate
Complexes LDL marqués utiles à l’étude de la distribution de jusqu’à deux atomes Fe3+ via l’endocytose médiée par le récepteur
Marque: Invitrogen™ T2875
Description
La transferrine est une glycoprotéine sérique monomérique (∼80 000 daltons) qui se lie à un récepteur spécifique à la surface des cellules de vertébrés et délivre jusqu’à deux atomes de Fe3+ via une endocytose médiée par le récepteur.
- Une fois que les protéines de la transferrine porteuses de fer sont à l’intérieur des endosomes, l’environnement acide favorise la dissociation du fer du complexe récepteur de la transferrine
- Après la libération du fer, l’apotransferrine est recyclée dans la membrane plasmique, où elle est libérée de son récepteur pour éliminer plus de fer
- Les conjugués fluorescents de transferrine peuvent donc être utilisés avec des LDL fluorescentes pour distinguer les voies à direction lysosomale de celle de recyclage endosomal
- Les expériences s’effectuent généralement en ajoutant des LDL, marquées par fluorescence, aux cellules cultivées et en les analysant par microscopie
- Marquage (Ex / Em) : Alexa Fluor 594 (590 / 617)
- Montant : 15 mg de solide (contient 5 mg de conjugués de transferrine)
- Applications : Dynamique des récepteurs de la transferrine à l’aide de FRET ; observez le trafic des récepteurs dans les cellules vivantes par microscopie confocale à balayage laser ; examinez les événements survenant pendant l’acidification endosomique ; mesurez l’affinité de liaison des récepteurs de la transferrine chez les mammifères et les parasites
Analyse de bactéries, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction des cellules, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, liaison LPS, analyse macrobiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Transferrine | |
Pleine | |
Texas Red™ | |
Température ambiante | |
Transferrine |
Fluorescence | |
Colorants classiques | |
7,2 | |
5 mg | |
595/615 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.