Learn More
Invitrogen™ Sulforhodamine B
Traceur polaire fluorescent rouge (maxima d’excitation / émission environ 565/586 nm), non fixable et hydrosoluble
Marque: Invitrogen™ S1307
223.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- Peut être utilisé pour étudier la morphologie neuronale, préparer des liposomes fluorescents, étudier les communications cellulaires et suivre l’absorption et la fusion phagosome-lysosome
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage général des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Rouge | |
Microscope à fluorescence | |
Fluorescent | |
Sulforhodamine B |
Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. | |
5 g | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.