Learn More
Invitrogen™ SPQ (6-Methoxy-N-(3-Sulfopropyl)Quinolinium, Inner Salt)
Indicateur de chlorure
Marque: Invitrogen™ M440
224.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Maxima d’absorption / émission d’environ 344/443 nm
- Détecte le Cl- via une trempe collisionnelle limitée par diffusion
Détection d’anions, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. | |
Microscope confocal, Cytomètre en flux | |
Fluorescent à base de colorants | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Indicateur de chlorure | |
100 mg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.