Learn More
Invitrogen™ Resorufin β-D-Galactopyranoside
Pour le produit hydrolytique, la résorufine
Marque: Invitrogen™ R1159
328.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le substrat résorufine β-D-galactopyranoside de β-galactosidase fluorogénique protège le produit d’hydrolyse, la résorufine, avec des absorption / émission maximales de 571/585 nm.
Dosages Beta-Galactosidase, analyse cellulaire, analyses d’activité enzymatique et protéique, glycosidase, neuraminidase et activité enzymatique associée, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
25 mg | |
substrat chimique | |
Température ambiante |
Fluorescent | |
substrat Beta-Gal | |
571⁄585 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.