Learn More
Invitrogen™ RediPlate™ 96 EnzChek™ Tyrosine Phosphatase Assay Kit
Dosage sur microplaques prêt à l’emploi
Marque: Invitrogen™ R22067
Description
Le kit de dosage de phosphatase RediPlate 96 EnzChek est un dosage de microplaque de fluorescence prêt à l’emploi permettant de détecter les tyrosines phosphatases (PTPase) et leurs modulateurs et inhibiteurs correspondants. Chaque microplaque RediPlate de 96 puits possède des pistes amovibles, permettant aux chercheurs d’effectuer le nombre juste de dosages nécessaire pour chaque expérience ou analyse à haut débit.
Un kit de dosage de PTPase RediPlate EnzChek à 384 puits est également disponible.
Recherche et développement pharmaceutiques, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité phosphatasique, dosages d’activité phosphatasique, biologie des phosphatases, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Dosage de la phosphatase tyrosine | |
Dosage de la phosphatase | |
358 / 452 | |
1 x 96-well plate | |
DiFMUP | |
Substrat de phosphatase |
Fluorescent | |
Lecteur de microplaques | |
DiFMU | |
EnzChek™, RediPlate™ | |
Température ambiante | |
substrat chimique | |
Tyrosine phosphatases |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.