Learn More
Invitrogen™ RediPlate™ 96 EnzChek™ Serine/Threonine Phosphatase Assay Kit
Détecte les sérine / thréonine phosphatases et leurs modulateurs et inhibiteurs correspondants
Marque: Invitrogen™ R33700
Description
Le kit de dosage de sérine/thréonine phosphatase RediPlate 96 EnzChek constitue un dosage rapide, simple et direct basé sur la fluorescence qui permet de détecter la sérine/thréonine phosphatases et leurs modulateurs et inhibiteurs correspondants. Contrairement à d’autres dosages de microplaques, ce kit fournit les réactifs nécessaires prédistribués dans une microplaque de 96 puits. Il suffit de reconstituer le substrat fluorogénique dans les puits de dosage avec un tampon, d’ajouter l’échantillon désiré dans les puits, d’incuber puis de quantifier la fluorescence dans n’importe quel lecteur de microplaques à fluorescence standard. Les inhibiteurs sont inclus dans chaque puit de dosage pour s’assurer que le dosage soit sélectif pour les PPases Ser/Thr- autres phosphatases, y compris la tyrosine phosphatase qui ne réagissent pas significativement avec le substrat. Les avantages supplémentaires de ce dosage incluent la compatibilité avec les détergents non ioniques et l’insensibilité au phosphate libre.
Recherche et développement pharmaceutiques, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité phosphatasique, dosage de l’activité de phosphatase, biologie des phosphatases, activité protéase/peptidase, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Dosage de la sérine/phosphatase de la thréonine | |
Dosage de la phosphatase | |
358 / 452 | |
Température ambiante | |
substrat chimique | |
Sérine⁄Thréonine phosphatases |
Fluorescent | |
Lecteur de microplaques | |
DiFMU | |
EnzChek™, RediPlate™ | |
DiFMUP | |
Substrat de phosphatase |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.