Learn More
Invitrogen™ Phen Green™ FL, Diacetate, cell permeant
L’indicateur de métaux lourds vert fluorescent peut être utilisé pour détecter une large gamme d’ions.
Marque: Invitrogen™ P6763
361.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Détecte le Cu2+, le Cu+, le Fe22+, le Hg2+, le Pb2+, le Cd2+, le Zn2+ et le Ni2+
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostase et signalisation ioniques, détection d’ions de zinc et de métaux lourds
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au congélateur (-5 et -30°C). | |
Viabilité et prolifération cellulaires | |
Diacétate de FL | |
Phen Green™ | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence, Lecteur de microplaques | |
Indicateur de zinc, indicateur de fer, indicateur de nickel, indicateur de mercure, indicateur de cadmium, indicateur de cuivre, indicateur de plomb | |
1 mg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.