Learn More
Invitrogen™ PBFI, AM, cell permeant - Special Packaging
Le PBFI est une molécule sensible au potassium utilisée pour mesurer les flux K+ intracellulaires dans les cellules animales, végétales et les vacuoles
Marque: Invitrogen™ P1267MP
915.04 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Bien que la sélectivité du PBFI pour le K+ soit inférieure à celle des indicateurs de calcium tels que la fura-2, elle est suffisante pour détecter des concentrations physiologiques de K+ en présence d’autres cations monovalents
- La réponse spectrale du PBFI sur la liaison ionique permet d’effectuer des mesures du rapport d’excitation et cet indicateur peut être utilisé avec les mêmes filtres et équipements optiques que ceux utilisés pour la fura-2
- Marquage (Ex/Em) : PBFI (environ 340,380/500 nm)
- Le produit lyophilisé peut être dissous ans de l’eau distillée ou un tampon aqueux pour utilisation
- Le produit est généralement chargé dans les cellules par diffusion à partir d’une pipette à patch pour l’imagerie de fluorescence corrélée et les enregistrements électrophysiologiques
- Le Kd du PBFI pour le K+ dépend fortement de la présence de Na+, avec une valeur de 5,1 mm en l’absence de Na+ et de 44 mm dans des solutions avec une concentration combinée en Na+ et K+ de 135 mm (ce qui se rapproche de la force ionique physiologique)
- Bien que le PBFI ne soit que 1,5 fois plus sélectif pour le K+ que pour le Na+, cette sélectivité est généralement suffisante, les concentrations intracellulaires de K+ étant normalement près de 10 fois supérieures aux concentrations de Na+
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité, prolifération et fonction des cellules, tests des canaux ioniques cellulaires, découverte et développement de médicaments, biologie des canaux ioniques, homéostase et signalisation ioniques, détection du sodium et du potassium, identification et validation des cibles et des pistes
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Viabilité et prolifération cellulaires | |
PBFI AM | |
20 x 50 μg |
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence | |
Indicateur de potassium | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.