Learn More
Invitrogen™ OxyBURST™ Green H2HFF BSA - Special Packaging
Réactif fluorogénique sensible pour détecter la libération extracellulaire de produits oxydatifs dans un spectrophotomètre ou un microscope à fluorescence
Marque: Invitrogen™ O13291
433.35 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, lysosomes, vacuoles
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Supplément | |
Capteur de radicaux libres | |
OXYBURST™ | |
Fluorogénique |
Fluorescence | |
Solide | |
Fluorescent à base de colorants | |
5 x 1 mg | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.