Learn More
Invitrogen™ BAPTA-1 Oregon Green™ 488, AM, perméant aux cellules - Emballage spécial
Les cellules peuvent être chargées d’esters AM de ces indicateurs de calcium en ajoutant l’indicateur dissous directement aux boîtes de culture contenant les cellules cultivées
Marque: Invitrogen™ O6807
394.68 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison du Ca2+. Ils sont utilisés dans de nombreuses investigations de signalisation de calcium, notamment les mesures intracellulaires de Ca2+, suite à l’afflux et à la libération de Ca2+, et l’imagerie de l’excitation multiphotonique de Ca2+ dans les tissus vivants.
- Le signal de fluorescence provenant de ces cellules est généralement mesuré à l’aide de la microscopie par fluorescence, de dosages sur microplaque à fluorescence ou de cytométrie en flux
- Marquage (Ex/Em) : Oregon Green 488 BAPTA-1 (494/523 nm)
- L’intensité de la fluorescence augmente avec la liaison de Ca2+ : approximativement 14 fois
- Hausse de la fluorescence lors de la liaison du Ca2+ avec un faible décalage en longueur d’onde
- Ces sondes sont excitées par la lumière visible et le faible niveau d’énergie requise pour l’excitation réduit le potentiel de détérioration cellulaire due à la lumière
- Les instruments à base de laser couramment utilisés (c’est-à-dire les microscopes confocaux à balayage laser) sont capables d’exciter efficacement ces indicateurs, et leurs émissions se situent dans les régions du spectre dans lesquelles l’autofluorescence cellulaire et la diffusion des bruits de fond représentent souvent un moindre problème.
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction des cellules, dosages cellulaires des seconds messagers, découverte et développement de médicaments, biologie des récepteurs couplés aux protéines G, homéostase et signalisation ioniques, identification et validation des cibles et des pistes
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au congélateur (-5 et -30°C). | |
Viabilité et prolifération cellulaires | |
Coloration | |
Oregon Green™ | |
Température ambiante |
Fluorescent | |
Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Lecteur de microplaques | |
Fluorescent à base de colorants | |
10 x 50 μg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.