Learn More
Invitrogen™ MQAE (N-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-Methoxyquinolinium Bromide)
Dérivé de 6-méthoxyquinolinium et indicateur fluorescent pour le Cl- intracellulaire
Marque: Invitrogen™ E3101
270.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- Détecte l’ion via une extinction collisionnelle limitée par diffusion
- Le MQAE a une sensibilité supérieure au Cl- et un rendement quantique de la fluorescence plus élevé que celui du SPQ
Détection d’anions, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Viabilité et prolifération cellulaires | |
MQAE | |
100 mg |
Fluorescent | |
Microscope confocal, Cytomètre en flux | |
Fluorescent à base de colorants | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.