Learn More
Invitrogen™ MANT-GMPPNP (2'-(or-3')-O-(N-Methylanthraniloyl)-β:γ-Imidoguanosine 5'-Triphosphate, Trisodium Salt)
Produit des analogues de nucléotides provoquant peu de perturbations dans les interactions entre les nucléotides et les protéines.
Marque: Invitrogen™ M22353
Description
L’analogue nucléotidique MANT GMPPNP est modifié sur la fraction ribose. La mature compacte du fluorophore MANT et sa position d’adhérence entraînent des analogues de nucléotides qui induisent une perturbation minimale des interactions nucléotides-protéines. La fluorescence MANT étant sensible à l’environnement du fluorophore, les interactions nucléotides-protéines peuvent être directement détectables. Les nucléotides MANT constituent des sondes importantes de la structure et de l’activité enzymatique des protéines liant les nucléotides.
Recherche et développement pharmaceutiques, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité phosphatasique, biologie des phosphatases, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
MANT-GMPPNP | |
Glace humide | |
MANT (N-méthylanthraniloyle) |
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
5 mM | |
50 µl |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.