Learn More
Invitrogen™ Mag-Fura-2, AM, cell permeant
Indicateur de magnésium intracellulaire, ratiométrique et excitable par la lumière UV
Marque: Invitrogen™ M1292
652.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Forme d’ester d’acétoxyméthyle (AM).
- Utile pour le chargement intracellulaire non invasif.
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostase et signalisation ioniques, détection du magnésium
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Viabilité et prolifération cellulaires | |
Indicateur de magnésium | |
20 x 50 μg |
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence, Microphotomètre, Cytomètre en flux | |
Fluorescent à base de colorants | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.