Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma, Acetylated, Alexa Fluor™ 594 Conjugate (Alexa Fluor™ 594 AcLDL)
Apoprotéine acétylée (Ac) utilisée pour étudier les types de cellules qui expriment des récepteurs spécifiques à cette version acétylée, c’est-à-dire les cellules endothéliales et microgliales
Marque: Invitrogen™ L35353
590.69 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
La lipoprotéine de faible densité humaine (LDL) est un grand complexe protéique (environ 500 000 Da) qui se lie à un récepteur spécifique sur la surface des cellules vertébrées et qui délivre le cholestérol via l’endocytose médiée par le récepteur. Ces expériences s’effectuent généralement en ajoutant des LDL, marquées par fluorescence, aux cellules cultivées et en les analysant par microscopie ou cytométrie en flux. Sinon, les LDL marquées par fluorescence peuvent être injectées dans des animaux de laboratoire ; la distribution du marquage est alors analysée après une période de temps spécifique.
- Acétylées : Oui
- Montant : 200 μl (1,0 mg / ml)
- Les LDL et AcLDL sont produites à partir de plasma humain frais tous les deux mois environ et sont disponibles en continu
- Les LDL contenant une apoprotéine non modifiée permettent d’étudier le transport et l’internalisation classiques du cholestérol : Si les résidus de lysine de l’apoprotéine de LDL ont été acétylés, le complexe de LDL ne peut plus se fixer au récepteur de LDL. Il est alors pris en charge par les cellules endothéliales et microgliales qui possèdent des récepteurs neutralisants spécifiques à cette forme modifiée.
- Quelques-unes des applications utilisant les complexes de LDL marquées incluent : Comptage des récepteurs de LDL à surface cellulaire et analyse de leur mouvement et de leur concentration suite à l’internalisation, à la quantification de l’activité des récepteurs de LDL dans les fibroblastes (remplacement du dosage de LDL radiomarqué), à l’étude de l’expression de LDL et à l’identification des déficiences des récepteurs de LDL dans diverses lignées cellulaires
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
1 mg⁄ml | |
Fluorescence | |
Colorants Alexa Fluor | |
200 μL |
Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière. | |
Supplément | |
Alexa Fluor™ | |
Glace |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.