Learn More
Invitrogen™ LIVE BacLight™ Bacterial Gram Stain Kit, for microscopy & quantitative assays
Dosage en une étape
Marque: Invitrogen™ L7005
696.16 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit de coloration pour bactéries Gram LIVE BacLight™ fournit un nouveau test de fluorescence en une étape pour la détermination du signe de Gram dans les bactéries vivantes. Lorsque les bactéries à Gram négatif et les bactéries à Gram positif sont colorées simultanément avec le colorant SYTO 9 capable de pénétrer dans la membrane et l’iodure d’hexium, les bactéries à Gram négatif présentent une fluorescence verte et les bactéries à Gram positif une fluorescence rouge.
Tout tampon physiologique compris entre un pH de 7,0 et 8.0, y compris le PBS, peuvent être utilisés pour diluer les colorants SYTO pour la solution de coloration.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Vert, rouge | |
Kit de coloration de Gram bactérien LIVE BacLight™, pour la microscopie et les dosages quantitatifs | |
Test de viabilité | |
Kit de coloration bactérienne | |
480 à 700 nm | |
Tube(s), plaque de 96 puits, lame(s) | |
1 kit |
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. | |
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence, fluoromètre, cytomètre en flux, lecteur de microplaques, Fluorimètre, Cytomètre en flux, Lecteur de microplaques | |
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) | |
470 nm | |
BacLight™ | |
Température ambiante |