Learn More
Invitrogen™ Lipopolysaccharides From Escherichia coli Serotype 055:B5, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
Ce conjugué brillant et vert fluorescent peut être utilisé pour suivre les processus de liaison, de transport et d’internalisation des cellules lipopolysaccharides
Marque: Invitrogen™ L23351
264.67 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, lysosomes, vacuoles
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Conjugué lipopolysaccharide | |
Solide | |
100 μg | |
495/519 |
Fluorescence | |
Colorants Alexa Fluor | |
Alexa Fluor™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.