Learn More
Invitrogen™ LC3B Antibody Kit for Autophagy
Utilisation en microscopie par fluorescence et en imagerie à haute densité.
Marque:  Invitrogen™ L10382
407.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10656988
  • 536.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Le kit comprend un anticorps polyclonal de lapin contre LC3B et le diphosphate de chloroquine.
Description
Description
Le kit d’anticorps LC3 pour l’autophagie comprend un anticorps polyclonal de lapin contre la LC3B qui a été validé pour être utilisé en microscopie par fluorescence et en imagerie et analyse à haute teneur. Du diphosphate de chloroquine est également inclus - après traitement avec ce composé, le flux autophagique normal est perturbé et les autophagosomes s’accumulent en raison de la perturbation du flux autophagique normal.
Apoptose, autophagie, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Le kit comprend un anticorps polyclonal de lapin contre LC3B et le diphosphate de chloroquine.
  • Conserver à ≤ -20°C
  • Microscope confocal, microscope à fluorescence, instrument à haute densité, Microscope à fluorescence, Instrument à grande capacité
    Non marqué
    1 kit
    Fluorescence
    Colorant
    Plaque de 96 puits, lame(s)
    Glace carbonique